MABS1284-B
Anti-Apolipoprotein(a) Antibody, clone LPA4 Antibody, Biotin Conjugate
clone LPA4, from mouse, biotin conjugate
Synonyme(s) :
Apo(a), Lp(a)
394,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2026Détails
About This Item
394,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2026Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LPA4, monoclonal
Espèces réactives
human, nonhuman primates
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APOA1(335)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA Analysis: 0.1 µg/mL from a representative lot detected Apolipoprotein(a) in Patient Lp(a) Plasma sample (Courtesy of Dr. Sotirios Tsimikas, M.D., University of California at San Diego, USA).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Apolipoprotein(a) in Immunoprecipitation applications (Tsimikas, S., et. al. (2004). Circulation. 109(25):3164-70).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Apolipoprotein(a) in Western Blotting applications (Leibundgut, G., et. al. (2013). J Lipid Res. 54(10):2815-30).
Signaling
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash