MABS1280M
Anti-mS2i6A Antibody, clone CL-6
clone CL-6, from mouse
Synonyme(s) :
N6-isopenetyl-2-thiomethyladenosine
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL-6, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA Analysis: A representative lot detected mS2i6A in ms2i6A and i6A wells (Courtesy of Fan-Yan Wei, Ph.D., Faculty of Life Sciences, Kumamoto University Japan).
Signaling
Qualité
Dot Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected mS2i6A in Mouse Liver total RNA.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable