Principaux documents
MABS1251
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CYP11B2, clone 41-17B
clone 41-17B, from mouse
Synonyme(s) :
Cytochrome P450 11B2, mitochondrial, CYP11B2, Aldosterone synthase, ALDOS, Aldosterone-synthesizing enzyme, CYPXIB2, Cytochrome P-450Aldo, Cytochrome P-450C18, Steroid 18-hydroxylase
100 μG
381,00 €
381,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
381,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
381,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
41-17B, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYP11B2(1585)
Description générale
Le cytochrome P450 11B2 mitochondrial (EC1.14.15.4, EC1.14.15.5 ; UniProt P19099 ; également connu sous le nom d'ALDOS, aldostérone synthase, enzyme de synthèse de l'aldostérone, CYPXIB2, cytochrome P-450Aldo, cytochrome P-450C18, polypeptide 2 de la sous-famille XIB du cytochrome P450, stéroïde 11-bêta-mono-oxygénase, stéroïde 11-bêta/18-hydroxylase, ou polypeptide 2 de la sous-famille B de la famille 11 du cytochrome P450 mitochondrial) est codé par le gène CYP11B2 (également connu sous le nom de CPN2, CYP11B, CYP11BL ou P450C18) chez l'Homme (n° "Gene ID" du gène : 1585). La protéine CYP11B2 est un membre de la superfamille des mono-oxygénases du cytochrome P450, qui catalyse les réactions impliquées dans le métabolisme des médicaments et la synthèse du cholestérol, des stéroïdes et d'autres lipides. La protéine CYP11B2 est localisée au niveau de la membrane interne mitochondriale et présente une activité stéroïde 18-hydroxylase et une activité stéroïde 11-bêta-hydroxylase. Les mutations du gène CYP11B2 sont des causes connues du déficit en corticostérone-méthyl-oxydase 1 (CMO-1), un trouble autosomique récessif de la biosynthèse de l'aldostérone.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'albumine sérique de poulet, et correspondant à l'extrémité N-terminale de la protéine CYP11B2 humaine.
Épitope : Proche de la région N-terminale
Application
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter CYP11B2 dans les glandes surrénales normales (Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2014). Mol. Cell Endocrinology. 383:111-117).
Analyse par immunofluorescence : Un lot représentatif a permis de détecter CYP11B2 dans les glandes surrénales normales (Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2014). Mol. Cell Endocrinology. 383:111-117).
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-CYP11B2, clone 41-17B, est un anticorps dirigé contre CYP11B2 et destiné à être utilisé en western blot, en immunohistochimie et en immunofluorescence.
Sous-domaine de recherche
Signalisation et neurosciences
Qualité
Évaluée par western blot sur des lysats de cellules HEK293 exprimant hCYP11B2-GFP.
Analyse par western blot : 2,0 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter CYP11B2 dans 10 µg de lysat de cellules HEK293 exprimant hCYP11B2-GFP.
Description de la cible
Env. 57 kDa (taille observée)
Forme physique
Anticorps IgG1κ monoclonal de souris purifié, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine, pH 7,4, 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azide de sodium.
Format : Purifié
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Veuillez vous référer à la fiche technique spécifique du lot.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kazutaka Nanba et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 103(10), 3869-3876 (2018-08-08)
Somatic mutations have been identified in more than half of aldosterone-producing adenomas (APAs) through mutation hotspot sequencing. The underlying pathogenesis of inappropriate aldosterone synthesis in the remaining population is still unknown. To investigate the prevalence and spectrum of somatic mutations
Wenjuan Liu et al.
Acta pharmaceutica Sinica. B, 12(1), 135-148 (2022-02-08)
Hyperaldosteronism is a common disease that is closely related to endocrine hypertension and other cardiovascular diseases. Cytochrome P450 11B2 (CYP11B2), an important enzyme in aldosterone (ALD) synthesis, is a promising target for the treatment of hyperaldosteronism. However, selective inhibitors targeting
Jimmy J Mao et al.
Journal of the Endocrine Society, 5(8), bvab107-bvab107 (2021-07-15)
The detection and management of concomitant pheochromocytoma (PHEO) and primary aldosteronism (PA) is not well understood. To investigate varying presentations and outcomes of cases with coexisting PHEO and PA to provide an approach to its diagnosis and management. We conducted
Chuanming Xu et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 237(1), e13899-e13899 (2022-10-21)
The kaliuretic action of the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) is well established as highlighted by hyperkalemia side effect of RAAS inhibitors but such action is usually ascribed to systemic RAAS. The present study addresses the involvement of intrarenal RAAS in K+
Kei Omata et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 72(4), 874-880 (2018-10-26)
Primary aldosteronism affects ≈5% to 10% of hypertensive patients and has unilateral and bilateral forms. Most unilateral primary aldosteronism is caused by computed tomography-detectable aldosterone-producing adenomas, which express CYP11B2 (aldosterone synthase) and frequently harbor somatic mutations in aldosterone-regulating genes. The