MABS1164
Anti-Nucleobindin-2/Nestafin-1 Antibody, clone 3B3.1
clone 3B3.1, from mouse
Synonyme(s) :
Nucleobindin-2, Nestafin-1, DNA-binding protein NEFA, Prepronesfatin, Pronesfatin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B3.1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Nucb2(59295)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected nucleobindin-2 in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable