MABS107-I
Anti-Ubiquitin K11 linkage Antibody, clone 2A3/2E6
clone 2A3/2E6, from rabbit
Synonyme(s) :
Ubiquitin K11 linkage, Lysine 11
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A3/2E6, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UBAP2(55833)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:250 to 1:1,000 dilution of this antibody detected Ubiquitin K11 linkage in 10 µg of K11 recombinant protein.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable