Principaux documents
MABN787
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-dual oxydase 2, clone Duox S-12
clone Duox S-12, from mouse
Synonyme(s) :
Dual oxidase 2, Large NOX 2, Long NOX 2, NADH/NADPH thyroid oxidase p138-tox, NADPH oxidase/peroxidase DUOX2, NADPH thyroid oxidase 2, Thyroid oxidase 2, p138 thyroid oxidase
100 μG
408,00 €
408,00 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
408,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
408,00 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Duox S-12, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DUOX2(50506)
Description générale
La dual oxydase 2 est une enzyme qui intervient dans la biosynthèse des hormones thyroïdiennes et dans le métabolisme des peroxydes. Elle génère le peroxyde d'hydrogène nécessaire aux peroxydases thyroïdiennes et aux enzymes de lactoperoxydase et convertit le H2O2 produit au cours de processus métaboliques. La dual oxydase joue également un rôle dans la défense antimicrobienne des muqueuses puisqu'elle fournit la peroxydase nécessaire aux activités antimicrobiennes de la lactoperoxydase. La dual oxydase 2 est également nécessaire à la stabilisation de la matrice extracellulaire et à la réticulation des protéines, notamment lors de la formation de la cuticule. La dual oxydase 2 est largement exprimée dans le fœtus en développement ; chez l'adulte, elle est largement exprimée dans les cellules muqueuses et épithéliales ainsi que dans les muqueuses de l'intestin, des poumons, des glandes salivaires et des testicules. La dual oxydase intervient également dans de nombreuses maladies inflammatoires et d'hypersensibilité, et est régulée positivement dans des maladies telles que la colite et certains cancers.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à l'extrémité N-terminale de la dual oxydase 2 humaine.
Épitope : extrémité N-terminale
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/50e d'un lot représentatif a permis de détecter la dual oxydase 2 dans des tissus de cancer prostatique et mammaire humains.
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la dual oxydase 2 sur des lysats de cellules BxPC-3 (Wu, Y., et al. (2013). International Journal of Oncology. 42:1229-1238).
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a permis de détecter la dual oxydase 2 dans des cellules MIA PACA-2 (Wu, Y., et al. (2013). International Journal of Oncology. 42:1229-1238).
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter la dual oxydase 2 sur des tissus de MIA PACA-2 (Wu, Y., et al. (2013). International Journal of Oncology. 42:1229-1238).
Cet anticorps anti-dual oxydase 2, clone Duox S-12, est validé pour une utilisation en western blotting, immunohistochimie et immunocytochimie pour la détection de la dual oxydase 2.
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules IL-4 traitées au BxPC3.
Analyse par western blotting : une concentration de 1,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la dual oxydase 2 dans 10 µg de lysat de cellules IL-4 traitées au BxPC3.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 175 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Darrin V Bann et al.
Cancer research, 79(21), 5490-5499 (2019-09-11)
Highly penetrant hereditary thyroid cancer manifests as familial nonmedullary thyroid cancer (FNMTC), whereas low-penetrance hereditary thyroid cancer manifests as sporadic disease and is associated with common polymorphisms, including rs965513[A]. Whole-exome sequencing of an FNMTC kindred identified a novel Y1203H germline