MABN685
Anti-KDM4A Antibody, clone5H1
ascites fluid, clone 5H1, from mouse
Synonyme(s) :
Lysine-specific demethylase 4A, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3A, Jumonji domain-containing protein 2A, KDM4A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5H1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KDM4A(9682)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected KDM4A in NTERA-2 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected KDM4A-hIgGFc transfected HEK293 cell lysates.
Description de la cible
Remarque sur l'analyse
HEK293 and KDM4A-hIgGFc transfected HEK293 cell lysates
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable