MABN645
Anti-CD39 Antibody, clone 5E12
clone 5E12, 1 mg/mL, from rat
Synonyme(s) :
Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1, NTPDase 1, Ecto-ATP diphosphohydrolase 1, Ecto-ATPDase 1, Ecto-ATPase 1, Ecto-apyrase, Lymphoid cell activation antigen, CD39
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E12, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Entpd1(12495)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Flow Cytometry Analysis: Various dilutions of this antibody detected CD39 in CD11b+ mouse splenocytes.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13