MABN453
Anti-CHRDL1 Antibody, clone 10C9.3
clone 10C9.3, from mouse
Synonyme(s) :
Chordin-like protein 1, Neuralin-1, Neurogenesin-1, Ventroptin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10C9.3, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHRDL1(91851)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CHRDL1 in 200 µg of rat brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL from a representative lot detected CHRDL1 in 200 µg of human brain tissue lysate.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-1,000 dilution from a representative lot detected CHRDL1 in human retina, human cerebellum, rat cerebellum, and rat cerebral cortex tissue.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable