MABN391
Anti-FIS1 Antibody, Clone 4D1.1
clone 4D1.1, from mouse
Synonyme(s) :
FIS-1, FIS 1, FIS1 homolog, Mitochondrial fission 1 protein, hFis1, hFis-1hFis 1, Tetratricopeptide repeat protein 11, Short name=TPR repeat protein 11
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D1.1, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FIS1(51024)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected FIS1 in 10 µg of Raji cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable