MABN263
Anti-GABA(A) receptor subunit gamma-2 Antibody, clone 10F10-C1-B8
clone 10F10-C1-B8, from mouse
Synonyme(s) :
Gamma-aminobutyric acid receptor subunit gamma-2, GABA(A) receptor subunit gamma-2
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10F10-C1-B8, monoclonal
Espèces réactives
rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Gabrg2(29709)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected GABA(A) receptor subunit gamma-2 in 10 µg of PC-12 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable