MABN2453
Anti-FMR1 Antibody, clone 1F1
clone 1F1, from mouse
Synonyme(s) :
Synaptic functional regulator FMR1, Fragile X mental retardation protein 1 homolog, FMRP, Protein FMR-1, mFmr1p
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F1, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FMR1(2332)
mouse ... Fmr1(14265)
rat ... Fmr1(24948)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FMR1 in HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable