MABN1846
Anti-Apelin Receptor/APJ, clone 3C3-7 Antibody
clone 3C3-7, from mouse
Synonyme(s) :
Apelin receptor, Angiotensin receptor-like 1, G-protein coupled receptor APJ, G-protein coupled receptor HG11
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C3-7, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APLNR(187)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Apelin receptor/APJ in 10 µg of MCF7 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable