MABN1572
Anti-CRB1 Antibody, clone 1C2.1
clone 1C2.1, from mouse
Synonyme(s) :
Protein crumbs homolog 1
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C2.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CRB1(23418)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Sensory & PNS
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected CRB1 in 10 µg of Y79 human retinoblastoma cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1