SAB2102261
Anti-SOD2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-IPO-B, Anti-MNSOD, Anti-Superoxide dismutase 2, mitochondrial
423,00 €
About This Item
423,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
24 kDa
Espèces réactives
bovine, sheep, rat, dog, goat, human, guinea pig, rabbit
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOD2(6648)
Catégories apparentées
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Séquence
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable