MABN124
Anti-ATF-3 Antibody, clone 13A5.1
clone 13A5.1, from human(Recombinant)
Synonyme(s) :
Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-3, Activating transcription factor 3, cAMP-dependent transcription factor ATF-3
Produits recommandés
Source biologique
human (Recombinant)
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13A5.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATF3(467)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ATF-3 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable