MABC598
Anti-PACS2 Antibody, clone 9F12.2
clone 9F12.2, from mouse
Synonyme(s) :
Phosphofurin acidic cluster sorting protein 2, PACS1-like protein, PACS2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9F12.2, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Pacs2(217893)
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PACS2 in 10 µg of rat hippocampus tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1