Principaux documents
MABN1188
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
mouse monoclonal, 10F8.2
Synonyme(s) :
TH, Tyrosine 3-monooxygenase, Tyrosine 3-hydroxylase, Tyrosine Hydroxylase
100 μL
353,00 €
353,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1033
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
353,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
353,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1033
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Anticorps anti-tyrosine hydroxylase, clone 10F8.2, clone 10F8.2, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10F8.2, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bλ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TH (7054)
Description générale
La tyrosine 3-monooxygénase (EC 1.14.16.2 ; UniProt P04177 ; aussi connue sous le nom de TH, ou tyrosine 3-hydroxylase) est codée par le gène Th (identifiant du gène : 25085) chez le rat. La tyrosine hydroxylase joue un rôle important dans la physiologie des neurones adrénergiques. C'est la première enzyme, qui est aussi cinétiquement limitante, intervenant dans la biosynthèse de la dopamine et de la norépinéphrine, deux catécholamines, à partir de la tyrosine. La TH est donc un marqueur utile des neurones dopaminergiques et noradrénergiques. L'activité enzymatique de la TH nécessite des cofacteurs sous forme d'ions ferreux et semble être régulée par phosphorylation. Il existe six isoformes de la TH humaine, générées par épissage alternatif (UniProt P07101-1 à P07101-6).
Spécificité
Le clone 10F8.2 cible un épitope C-terminal présent dans la séquence de la TH du rat et de la souris (UniProt P04177 et P24529), ainsi que dans les six isoformes épissées de la TH humaine (UniProt P07101).
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à une séquence de la région C-terminale de la tyrosine hydroxylase de rat.
Épitope : Région C-terminale.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/250e d'un lot représentatif a permis de détecter la tyrosine hydroxylase dans des coupes de tissu cérébral de rat.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'utilisation de cet anticorps anti-tyrosine hydroxylase, clone 10F8.2, a été validée en western blotting et immunohistochimie (paraffine) pour la détection de la tyrosine hydroxylase.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules PC12.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,25 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la tyrosine hydroxylase dans 10 µg de lysat de cellules PC12.
Description de la cible
~50-60 kDa (poids observé). 55,83 kDa (rat), 55,86 kDa (souris), 58,03 / 55,48 / 58,47 / 55,92 / 45,21 / 44,77 kDa (isoformes 1/2/3/4/5/6 humaines) (poids déterminés par calcul, après retrait de Met1). La disposition des bandes en multiplet observée dans du lysat de cellules PC12 de rat représente probablement différentes formes phosphorylées de la TH (Gozal, E., et al. (2005). J. Appl. Physiol. 99(2):642-649).
Liaison
Remplace : MAB318
Forme physique
Anticorps IgG2bλ monoclonal de souris purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (à pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Purification sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique correspondant spécifiquement au lot utilisé.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable