MABN1185
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
mouse monoclonal, 7D12.1
Synonyme(s) :
Microtubule-associated protein tau, 4-repeat isoforms, Neurofibrillary tangle protein, 4-repeat isoforms, Paired helical filament-tau, 4-repeat isoforms, PHF-tau, PNS-tau, Tau-D, Tau-E, Tau-F, Tau-G
484,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
About This Item
484,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Tau (4-repeat isoform RD4) Antibody, clone 7D12.1, clone 7D12.1, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7D12.1, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Tau 4-repeat isoforms in 10 µg of rat brain tissue cytosol lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable