MABN1100
Anti-REG1A, clone 1A4 Antibody
ascites fluid, clone 1A4, from rabbit
Synonyme(s) :
Lithostathine-1-alpha, Islet cells regeneration factor, ICRF, Islet of Langerhans regenerating protein, REG, Pancreatic stone protein, PSP, Pancreatic thread protein, PTP, Regenerating islet-derived protein 1-alpha, REG-1-alpha, Regenerating protein I al
About This Item
IHC
immunohistochemistry: suitable
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A4, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... REG1A(5967)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable