MABN109
Anti-Synaptotagmin-4 Antibody, clone 10C11.1
clone 10C11.1, from mouse
Synonyme(s) :
Synaptotagmin-4, Synaptotagmin IV, SytIV
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10C11.1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SYT4(6860)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Vesicular Trafficking
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Synaptotagmin-4 in 10 µg of mouse cerebellum tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1