MABF957
Anti-CLEC-2 Antibody, clone AYP1
clone AYP1, from mouse
Synonyme(s) :
C-type lectin domain family 1 member B, C-type lectin-like receptor 2, CLEC-2
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AYP1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLEC1B(51266)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
™
µ
A representative lot immunoprecipitated CLEC-2/CLEC1B from human platelet lysates. Rhodocytin stimulation prior to cell lysis and IP induced CLEC-2/CLEC1B tyrosine phosphorylation (Gitz, E., et al. (2014). Blood. 124(14):2262-2270).
Qualité
Analyse par cytométrie en flux : µ
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable