MABF936
Anti-Regnase-1/Zc3h12a Antibody, clone 15D11
clone 15D11, from rat
Synonyme(s) :
Ribonuclease ZC3H12A, MCP-induced protein 1, Regnase-1, Zinc finger CCCH domain-containing protein 12A
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15D11, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Zc3h12a (230738)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Regnase-1/Zc3h12a in 10 µg of MEF1 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable