MABF920
Anti-SAP/SH2D1A Antibody, clone 1A9
clone 1A9, from rat
Synonyme(s) :
SH2 domain-containing protein 1A, Signaling lymphocytic activation molecule-associated protein, SLAM-associated protein, T-cell signal transduction molecule SAP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A9, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SH2D1A(4068)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Flow Cytometry Analysis: A representative lot immunostained wild-type, but not sh2d1a-knockout, murine peripheral blood CD3+CD4+ lymphocytes (Zhong, M.C., and Veillette, A. (2013). Mol. Cell. Biol. 33(6):1223-1232).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SAP, but not EAT-2 or ERT, exogenously expressed in the mouse mature mouse T cell line BI-141 (Roncagalli, R., et al. (2005). Nat. Immunol. 6(10):1002-1010).
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg of this antibody detected SAP/SH2D1A in mouse splenocytes.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable