Principaux documents
MABF470
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Ly-6G (de souris), avec FITC, clone 1A8
clone 1A8, 0.5 mg/mL, from rat
Synonyme(s) :
Lymphocyte antigen 6G, Ly-6G, Ly-6G.1
100 μG
258,00 €
258,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
258,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
258,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A8, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ly6G(546644)
Catégories apparentées
Description générale
L'anticorps 1A8 se lie à la protéine Ly-6G de souris, communément appelée Gr-1, un membre de la superfamille Ly-6 des protéines de surface cellulaire à ancre GPI intervenant dans la signalisation cellulaire et l'adhérence des cellules. La protéine Gr-1 est exprimée de façon variable durant le développement et la maturation des cellules de la lignée myéloïde, et est exprimée à différents stades et différents niveaux sur les monocytes, les macrophages, les granulocytes et les neutrophiles périphériques. Chez la souris, l'anticorps 1A8 est généralement utilisé en association avec l'anticorps de marquage des macrophages M1/70 (anti-CD11b) pour l'analyse phénotypique des monocytes, des macrophages et des granulocytes. Remarque : pour l'identification de Ly-C, il a été signalé qu'un autre anticorps, le clone RB6-8C5, provoque une réaction croisée avec Ly-6C sur les cellules exprimant cet antigène (Fleming et al. 1993. J. Immunol. 151:2399-2408 et Sasmono et al. 2007. J. Leukoc. Biol. 82: 111-123) ; ce clone a été cité dans la littérature pour l'identification de Ly-6G/Ly-6C.
Immunogène
Les informations relatives à l'immunogène de cet anticorps sont confidentielles.
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
L'utilisation de cet anticorps monoclonal de rat anti-Ly-6G (de souris), avec FITC, clone 1A8, a été validée en cytométrie en flux pour la détection de Ly-6G.
Qualité
L'anticorps monoclonal a été purifié à partir d'un surnageant de culture tissulaire par chromatographie d'affinité. L'anticorps purifié a été conjugué dans des conditions optimales, puis le colorant n'ayant pas réagi a été éliminé de la préparation.
Analyse par cytométrie en flux : Une quantité de 0,25 µg de cet anticorps a permis de détecter Ly-6G dans un million de cellules de moelle osseuse C57Bl/6.
Forme physique
Anticorps monoclonal de rat purifié dans un tampon contenant du NaH2PO4 10 mM, du NaCl 150 mM, 0,1 % de gélatine, pH 7,2, et jusqu'à 0,1 % d'azoture de sodium.
Chromatographie d'exclusion stérique
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver ce produit sous forme non diluée entre 2 et 8 °C en évitant toute exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable