MABF41
Anti-Interleukin-6 (IL-6) Antibody, clone 1G3
clone AB42_51.38C8.1G3, from mouse
Synonyme(s) :
interleukin 6 (interferon, beta 2), IFN-beta-2, B-cell stimulatory factor 2, interleukin-6, Interferon beta-2, B cell stimulatory factor-2, Hybridoma growth factor, B-cell differentiation factor, CTL differentiation factor, interleukin BSF-2
324,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
About This Item
324,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
AB42_51.38C8.1G3, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 g/mL of this antibody detected 10 g of human IL-6 recombinant protein.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human IL-6 recombinant protein
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable