SAB4700866
Monoclonal Anti-EGFR antibody produced in mouse
clone EGFR1
Synonyme(s) :
EGF R, EGFR EGF-R, ERBB1, Her1, PIG61
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EGFR1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, horse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 4 μg/mL
Numéro d'accès
NP_005219.2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable