MABF3136
Anti-IL-11 Antibody, clone 13-6D-10G
Synonyme(s) :
Interleukin-11
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13-6D-10G, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 21.52 kDa
observed mol wt ~20 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
-10 to -25°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Il11(16156)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in HEK293T cells transiently transfected with mIL-11.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:250 dilution of this antibody detected IL-11 in HEK293T cells transiently transfected with mIL-11, but not in wild-type HEK293T cells.
Tested Applications
Inhibition Assay: A representative lot inhibited mIL-11 induced STAT3 phosphorylation and T1165 cell proliferation. (Deguchi, Y., et al. (2018). Biochem Biophys Res Commun. 505(2):453-459).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IL-11 in Western Blotting applications (Deguchi, Y., et al. (2018). Biochem Biophys Res Commun. 505(2):453-459).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable