MABF2128
Anti-Properdin Antibody, clone 6E11A4
clone 6E11A4, from mouse
Synonyme(s) :
Complement factor P
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6E11A4, monoclonal
Espèces réactives
baboon, rabbit, canine, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CFP(5199)
Description générale
Spécificité
Application
ELISA Analysis: A representative lot detected Properdin in ELISA applications (Blatt, A.Z., et. al. (2016). J Immunol. 196(11):4671-4680).
Inhibition Analysis: A representative lot detected Properdin in Inhibition applications (Blatt, A.Z., et. al. (2016). J Immunol. 196(11):4671-4680).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Properdin in purified human properdin.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable