MABF2079M
Anti-CD8 alpha Antibody, clone 53-6.72
clone 53-6.72, from rat
Synonyme(s) :
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-cell surface glycoprotein Lyt-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
53-6.72, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cd8A(12525)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Functional Analysis: A representative lot detected CD8 alpha in Functional analysis applications (Daley, D., et. al. (2016). Cell. 166(6):1485-1499; Hannani, D., et. al. (2014). Cell Death Differ. 21(1):50-8).
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD8 alpha in one million mouse thymocytes.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2