SAB4700563
Anti-Cd8a low endotoxin antibody, Rat monoclonal
clone 53-6.7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
217,00 €
About This Item
217,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
53-6.7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Impuretés
≤1 EU/μg endotoxin (LAL)
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cd86(12524)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
test.
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable