MABF169C
Anti-CD8a (human), redFluor® 710, clone RPA-T8 Antibody
clone RPA-T8, from mouse, redFluor® 710
Synonyme(s) :
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2, CD antigen CD8a, CD8a
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
redFluor® 710
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RPA-T8, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD8A(925)
Description générale
Application
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD8a in one million human peripheral blood lymphocytes.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable