MABE570
Anti-N-CoR1, clone 7A7A9 Antibody
ascites fluid, clone 7A7A9, from mouse
Synonyme(s) :
Nuclear receptor corepressor 1, N-CoR, N-CoR1
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7A7A9, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NCOR1(9611)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable