MABE455
Anti-CHD-4 Antibody, clone 3F2/4
clone 3F2/4, from mouse
Synonyme(s) :
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4, CHD-4, ATP-dependent helicase CHD4, Mi-2 autoantigen 218 kDa protein, Mi2-beta
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F2/4, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHD4(1108)
Description générale
Immunogène
Application
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected CHD-4 in mouse embryonic endothelial cells.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected CHD-4 in mouse embryonic endothelial cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CHD-4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable