MABE263-AF647
Anti-unmethylated Histone H3 (Lys9) Antibody, clone 9B1-2G6, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone 9B1-2G6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonyme(s) :
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone, H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 647
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9B1-2G6, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... HIST1H3F(8968)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Biology
Qualité
A 1:50 dilution of this antibody detected unmethylated Histone H3 (Lys9) in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité