MABE1075
Anti-mono- and poly-ADP-ribose binding reagent
from Escherichia coli
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Escherichia coli
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Dot Blot Analysis: A representative lot detected mono- and poly-ADP-ribosylated proteins.
Dot Blot Analysis: A representative lot detected mono- and poly-ADP-ribosylated proteins (Courtesy of Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected mono-and poly-ribosylated proteins. (Courtesy of Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Qualité
Gel Electrophoresis Analysis: 0.5 µg of this binding reagent was analyzed on GEL Electrophoresis to test for purity.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable