MABD175
Anti-SHH Antibody, clone 5H4
clone 5H4, from mouse
Synonyme(s) :
HHG-1, Sonic hedgehog protein
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5H4, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, monkey
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SHH(6469)
Description générale
Immunogène
Application
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected SHH in non serum starved HeLa cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected SHH in LNCaP, HepG2, PANC-1, HeLa, SK-N-SH, F9, NIH3T3, COS7 cell lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
LNCaP, HepG2, PANC-1, HeLa, SK-N-SH, F9, NIH3T3, COS7 cell lysates
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable