MABC32-AF488
Anti-p62 (Sequestosome-1) Antibody, clone 11C9.2 Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
EBI3-associated protein of 60 kDa, EBIAP, p60, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa, Ubiquitin-binding protein p62
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SQSTM1(8878)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Flow Cytometry Analysis: A 1:400 dilution from a representative lot detected p62 Sequestosome-1 in one million HeLa cells.
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected p62 (Sequestosome-1) in HeLa cells.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2