MABC1637
Anti-xCT Antibody, clone 3A12
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A12, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 55.42 kDa
observed mol wt ~57 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Séquence de l'épitope
N-terminal cytoplasmic domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... SLC7A11(23657)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected Cystine/glutamate transporter (xCT) in HepG2 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution from a representative lot detected Cystine/glutamate transporter (xCT) in A549 cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected V (xCT) in A549 cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cystine/glutamate transporter (xCT) in Western Blotting applications (Doll, S., et al. (2019). Nature.;575(7784):693-698).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable