MAB8906B
Anti-Measles Antibody, nucleoprotein, clone 83KKII, biotin-conjugated
clone 83KKII, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Rubeola
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
83KKII, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Immunogène
Application
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable