MAB8716RU
Anti-Rabies Antibody, clone C4-62-15-2
isotype IgG1, purified antibody, suitable for immunofluorescence
Synonyme(s) :
Rabies Antiserum
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C4-62-15-2, monoclonal
Produit purifié par
using Protein A (Affinity Purified)
Espèces réactives
rabies virus
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
2-8°C
Immunogène
Application
This mouse monoclonal Anti-Rabies clone C4-62-15-2, Cat. No. MAB8716RU, is tested for use in Immunofluorescence, for the detection of Rabies Virus.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable