MAB8703
Anti-Dengue Virus Type III Antibody, clone 5D4-11
clone 5D4-11, Chemicon®, from mouse
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
5D4-11, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable