05-782
Anti-GST Tag Antibody
Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-DFN7, Anti-FAEES3, Anti-GST3, Anti-GSTP, Anti-HEL-S-22, Anti-PI
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
bacteria
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable