MAB8560
Anti-Poliovirus 1 Antibody, clone 583-G8-G2-A4
ascites fluid, clone 583-G8-G2-A4, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
583-G8-G2-A4, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Application
Optimal working dilutions must be determined by end user.
SUGGESTED IFA
PROTOCOL:
Substrate slides:
1. Scrape and spot cells onto microscope slide wells.
2. Air Dry.
3. Fix in cold acetone for 10 minutes at +4°C.
Stain:
1. Add 15 μL diluted polio antibody.
2. Incubate at +37°C for 30 minutes in a humid chamber.
3. Rinse in PBS for 5 minutes; repeat with fresh PBS.
4. Add 15 μL diluted labeled antibody.
5. Repeat steps 2 and 3
6. Mount with buffered glycerol.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable