Principaux documents
MAB8150
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-enveloppe de virus du Nil occidental/virus de Kunjin, clone 3.67G
clone 3.67G, Chemicon®, from mouse
100 μG
357,00 €
357,00 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
357,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
357,00 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3.67G, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Spécifique de la protéine E de l'enveloppe principale du virus du Nil occidental/virus de Kunjin. Le virus de Kunjin (KUN) est très proche de certaines souches du virus du Nil occidental, et est classé comme un sous-type de ce dernier.
Immunogène
Épitope : enveloppe
Application
L'anticorps anti-enveloppe de virus du Nil occidental/virus de Kunjin, clone 3.67G, permet de détecter le taux de virus du Nil occidental/virus de Kunjin et son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en ELISA, IF, WB et IH.
Forme physique
Format : produit purifié
Immunoglobuline purifiée dans un tampon phosphate 0,02 M contenant du NaCl 0,25 M, pH 7,6, et 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C en aliquotes non diluées.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Himanshu Garg et al.
Journal of virology, 91(20) (2017-08-11)
Recent worldwide outbreaks of Zika virus (ZIKV) infection and the lack of an approved vaccine raise serious concerns regarding preparedness to combat this emerging virus. We used a virus-like particle (VLP)-based approach to develop a vaccine and a microneutralization assay
Miguel A Martín-Acebes et al.
Journal of lipid research, 57(3), 422-432 (2016-01-15)
Flaviviruses, such as the dengue virus and the West Nile virus (WNV), are arthropod-borne viruses that represent a global health problem. The flavivirus lifecycle is intimately connected to cellular lipids. Among the lipids co-opted by flaviviruses, we have focused on
Ana B Blázquez et al.
Frontiers in microbiology, 7, 296-296 (2016-03-26)
West Nile virus (WNV) is a mosquito-borne flavivirus maintained in a transmission cycle between mosquitoes and birds, but it can also infect other vertebrates, including humans, in which it can cause neuroinvasive diseases. To date, no licensed vaccine or therapy
A recombinant novirhabdovirus presenting at the surface the E Glycoprotein from West Nile Virus (WNV) is immunogenic and provides partial protection against lethal WNV challenge in BALB/c mice.
Nzonza, A; Lecollinet, S; Chat, S; Lowenski, S; Merour, E; Biacchesi, S; Bremont, M
Testing null
Anthony J S Chua et al.
Virology journal, 10, 129-129 (2013-04-27)
CD16-RIgE is a chimeric human membrane glycoprotein consisting of the CD16 ectodomain fused to the transmembrane domain and cytoplasmic tail of the gamma chain of the high affinity receptor of IgE (RIgE). Coexpression of CD16-RIgE and HIV-1 Pr55Gag polyprotein precursor