MAB5550
Anti-TorsinA Antibody
ascites fluid, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-AMC5, Anti-DYT1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TOR1B(27348)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive Control: Human brain lysate, NGF treated PC12 cells.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable