Principaux documents
QBD10807
Sigma-Aldrich
Lipoamido-dPEG®8-acid
Synonyme(s) :
33-(3R)-1,2-Dithiolan-3-yl-29-oxo-4,7,10,13,16,19,22,25-octaoxa-28-azatritriacontanoic acid, Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H51NO11S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
629.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1CCSS1)=O)=O
InChI
1S/C27H51NO11S2/c29-26(4-2-1-3-25-6-24-40-41-25)28-7-9-33-11-13-35-15-17-37-19-21-39-23-22-38-20-18-36-16-14-34-12-10-32-8-5-27(30)31/h25H,1-24H2,(H,28,29)(H,30,31)
Clé InChI
ZIKXLXWMWZSKAA-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Lipoamido-dPEG®8-acid permits crosslinking of a molecule with an amine functional group to a metal surface such as gold. The lipoamide group readily forms strong, stable dative bonds with metals such as gold, while the acid group reacts with amines. The dPEG® spacers are hydrophilic, non-immunogenic, single molecular weight compounds of exact length. Precise spacing control of the crosslinked molecules is possible because of this single molecular weight nature. The dPEG® spacers also improve the water solubility of the target molecules.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable