MAB5520-I
Anti-NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan Antibody, clone 7.1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7.1, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 250.54 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Séquence de l'épitope
Extracellular domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... cspg4> CSPG4(1464)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Flow Cytometry in A375 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan in one million A375 cells.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan in Immunoprecipitation applications (Smith, F.O., et al. (1996). Blood;87(3):1123-33).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan in Flow Cytometry applications (Morozov, A., et al. (2010). Clin Cancer Res.;16(23):5630-40; Behm, F.G., et al. (1996). Blood;87(3):1134-9; Smith, F.O., et al. (1996). Blood;87(3):1123-33).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable