MAB5456
Anti-Gonadotropin-Releasing Hormone Antibody, NT, clone HU11B
ascites fluid, clone HU11B, Chemicon®
Synonyme(s) :
GnRH, Luteinizing Hormone-Releasing Hormone, LHRH
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HU11B, monoclonal
Espèces réactives
hamster, shrimp, mouse, monkey, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Gnrh1(14714)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Hormones & Receptors
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable