MAB5346
Anti-RAR alpha Antibody, clone 76
clone 763, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
RARalpha
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
763, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RARA(5914)
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2